SAB4301023
Anti-SLC16A4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
MCT4, MCT5
333.00 CHF
About This Item
333.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
54 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
3 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_001188475.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC16A4(9122)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable