SAB4300511
Anti-MARCKS (Ab-162) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-80K-L antibody produced in rabbit, Anti-FLJ14368 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ90045 antibody produced in rabbit, Anti-MACS antibody produced in rabbit, Anti-myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate antibody produced in rabbit
339.00 CHF
About This Item
339.00 CHF
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~80 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(K-K-S-F-K)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MARCKS(4082)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable