SAB4200820
Anti-Fetuin A antibody, Mouse monoclonal
clone FetA-M, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Alpha-2-HS-glycoprotein (AHSG), Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FetA-M, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using Human serum
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AHSG(197)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reduction in the serum fetuin might indicate coronary artery disease. Fetuin is also implicated in insulin resistance and metabolic syndrome. Increased levels of fetuin A is observed in non-alcoholic fatty liver disease.
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable