SAB4200780
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody, Mouse monoclonal
clone MB-11, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Human immunoglobulin M
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MB-11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 0.1-0.2 μg/mL using 2.5 μg/mL Human IgM myeloma for coating
immunoblotting: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable