SAB4200429
Anti-PIWIL4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-HIWI2, Anti-MIWI2, Anti-Piwi-like 4
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~95 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HEK-293Tcells overexpressing human PIWIL4.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIWIL4(143689)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable