SAB4200272
Anti-Progerin antibody, Mouse monoclonal
clone 13A4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CDCD1, Anti-CDDC, Anti-CMD1A, Anti-CMT2B1, Anti-EMD2, Anti-FPL, Anti-FPLD, Anti-HGPS, Anti-IDC, Anti-LDP1, Anti-LFP, Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-LMNC, Anti-LMNL1, Anti-Lamin A/C, Anti-PRO1, Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-32
547.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
About This Item
547.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13A4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HeLa cells overexpressing human progerin.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMNA(4000)
Description générale
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable