SAB4200108
Anti-TIN2 antibody, Mouse monoclonal
clone TIN30, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-TERF1 (TRF1)-interacting nuclear factor 2, Anti-TIN2L, Anti-TINF2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TIN30, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~40 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TINF2(26277)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable