SAB4200042
Anti-USP7 antibody, Rat monoclonal
clone USP 3D8, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-HAUSP, Anti-TEF1, Monoclonal Anti-USP7 antibody produced in rat
Produits recommandés
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
USP 3D8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~130 kDa
Espèces réactives
human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... USP7(7874)
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable