SAB4200024
Anti-Notch 1 antibody, Rat monoclonal
clone ICN 5B5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Anti-TAN1, hN1, neurogenic locus notch homolog protein 1, Anti-Translocation-associated notch protein, Monoclonal Anti-Notch 1 antibody produced in rat
386.00 CHF
About This Item
386.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ICN 5B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~120 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human Jurkat cells and developing with a sensitive film
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOTCH1(4851)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable