SAB4100313
Monoclonal Anti-LGALS3BP antibody produced in mouse
clone LGALS3BP-A265, culture supernatant
Synonyme(s) :
Anti-90K, Anti-BTBD17B, Anti-Lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein, Anti-MAC-2-BP
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LGALS3BP-A265, monoclonal
Forme
aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 65.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LGALS3BP(3959)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable