SAB3701447
Monoclonal Anti-IDO2 antibody produced in mouse
clone 1HC, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-3-dioxygenase 2, Anti-Ido, Anti-Ido2, Anti-Indol1, Anti-Indoleamine 2
408.00 CHF
About This Item
408.00 CHF
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1HC, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ido2(209176)
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable