SAB3501139
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
377.00 CHF
About This Item
377.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
SARS coronavirus
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable