Principaux documents
SAB3500549
Sigma-Aldrich
Anti-NALP5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MATER, Anti-NLR family pyrin domain containing 5, Anti-NLRP5, Anti-PYRIN-containing APAF1-like protein 8
100 μG
402.00 CHF
402.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
100 μG
402.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
402.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NLRP5(126206)
Immunogène
NALP5 antibody was raised against a 14 amino acid peptide near the carboxy terminus of human NALP5.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500549.
Forme physique
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable