Principaux documents
SAB3500482
Sigma-Aldrich
Anti-PIAS1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DDXBP1, Anti-DEAD/H box-binding protein 1, Anti-Protein inhibitor of activated STAT protein 1, Anti-RNA helicase II-binding protein
100 μG
356.00 CHF
356.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1450
Changer de vue
100 μG
356.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
356.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1450
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIAS1(8554)
Immunogène
PIAS1 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the carboxy terminus of human PIAS1.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500482.
Forme physique
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable