Principaux documents
SAB3500169
Sigma-Aldrich
Anti-PPAPDC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-NET39, Anti-Phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 3
100 μG
406.00 CHF
406.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
406.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
406.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPAPDC3(84814)
Immunogène
PPAPDC3 antibody was raised against a 19 amino acid peptide from near the amino of terminus human PPAPDC3.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500169.
Forme physique
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable