Principaux documents
SAB2900188
Sigma-Aldrich
Anti-DPP9 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
dipeptidylpeptidase 9
50 μG
477.00 CHF
477.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Changer de vue
50 μG
477.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
477.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DPP9(91039)
Catégories apparentées
Immunogène
Synthetic 15 amino acid peptide from N-terminus of human DPP9. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Bovine, Elephant (100%); Mouse, Bat, Hamster, Horse, Opossum, Zebrafish (93%); Dog, Panda, Pufferfish (87%); Turkey, Chicken (80%).
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable