SAB2702268
Monoclonal Anti-5-HydroxymethylCytosine / 5-hmC antibody produced in mouse
clone GT13612, affinity isolated antibody
382.00 CHF
About This Item
382.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT13612, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunohistochemistry: suitable
methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable