SAB2702247
Monoclonal Anti-Factor X antibody produced in mouse
clone GT268, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
FX, FXA
423.00 CHF
About This Item
423.00 CHF
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT268, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
55kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
western blot: 1:5,000-1:20,000
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... F10(2159)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable