SAB2702004
Anti-PPP1CB antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
PP-1B, PP1B, PP1beta, PPP1CD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Poids mol.
37 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-3000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PPP1CB(5500)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
In the brain, protein phosphatase 1 catalytic subunit β (PPP1CB) regulates synaptic plasticity. Mutation in the gene causes intellectual disability (ID), congenital heart disease.
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable