Principaux documents
SAB2501642
Sigma-Aldrich
Anti-NLRX1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CLR11.3, Anti-DLNB26, Anti-FLJ21478, NLR family member X1
100 μG
386.00 CHF
386.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Changer de vue
100 μG
386.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
386.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NLRX1(79671)
Immunogène
Peptide with sequence NFSGETLDSTDPSN, from the internal region of the protein sequence according to NP_078894.2; NP_733840.1
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable