SAB2500450
Anti-GAPDH Antibody
goat polyclonal
Synonyme(s) :
G3PD, GAPD, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, HEL-S-162eP, HGNC:4141, MGC88685, aging-associated gene 9 protein, epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP, peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
512.00 CHF
About This Item
512.00 CHF
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-GAPDH, C-Terminal antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine, pig
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAPDH(2597)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blot 0.01-0.5ug/uL
Immunohistochemistry 5 ug/mL
Immunofluorescence 5 ug/mL
Optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
Anti-GAPDH, C-Terminal antibody produced in goat has been used in single cell western blot analysis.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2