SAB2108887
Anti-FRZB antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
GCAP-I, GUANYLIN, GUCA2, STARA
403.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
About This Item
403.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Source biologique
rabbit
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
36 kDa
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat, canine, horse, rabbit, bovine, human, guinea pig, mouse
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FRZB(2487)
Description générale
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable