SAB2102603
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-FLJ30169, Anti-H2-α, Anti-TUBA1, Anti-Tubulin, α 4a
473.00 CHF
About This Item
473.00 CHF
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-TUBA4A antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
horse, bovine, guinea pig, rat, dog, mouse, rabbit, human, sheep
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA4A(7277)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable