SAB2100604
Anti-DNAJB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1, Anti-HSPF1, Anti-Hdj1, Anti-Hsp40, Anti-Sis1
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
38 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNAJB1(3337)
1 of 4
Cet article | HPA010642 | HPA052465 | SAB1410154 |
---|---|---|---|
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable