SAB2100136
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-Aβ, Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-Amyloid β (A4) precursor protein (peptidase nexin-II, Alzheimer disease)
348.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
348.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-APP (ab3) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
85 kDa
Espèces réactives
bovine, rabbit, rat, guinea pig, horse, mouse, dog, human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable