SAB1412951
Monoclonal Anti-MYLK4 antibody produced in mouse
clone 7A3, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-SgK085
403.00 CHF
About This Item
403.00 CHF
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.52 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYLK4(340156)
Immunogène
Sequence
KVKRLEEFNTCYNSNQLEKMAFFQCREEVEKVKCFLEKNSGDQDSRSGHNEAKEVWSNADLTERMPVKSKRTSALAVDIPAPPAPFDHRIVTAKQGAV
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable