Principaux documents
SAB1412450
Sigma-Aldrich
ANTI-IRAK3 antibody produced in mouse
clone 1F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ASRT5, FLJ13601, IRAK-M, IRAK3, IRAKM
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IRAK3(11213)
Immunogène
IRAK3 (AAH57800, 497 a.a. ~ 596 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RIDRMTQKTPFECSQSEVMFLSLDKKPESKRNEEACNMPSSSCEESWFPKYIVPSQDLRPYKVNIDPSSEAPGHSCRSRPVESSCSSKFSWDEYEQYKKE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable