SAB1412054
ANTI-MTF1 antibody produced in mouse
clone 4A5, ascites fluid
Synonyme(s) :
MGC23036, MTF-1, MTF1, ZRF
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A5, monoclonal
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTF1(4520)
Description générale
Immunogène
Sequence
GTVYDRTTVLIEQDPGTLEDEDDDGQCGEHLPFLVGGEEGFHLIDHEAMSQGYVQHIISPDQIHLTINPGSTPMPRNIEGATLTLQSECPETKRKEVKRY
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable