Principaux documents
SAB1411793
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
mouse monoclonal, 3D6
Synonyme(s) :
HD, IT15
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Nom du produit
ANTI-HD antibody produced in mouse, clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.84 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HD(3064)
Immunogène
HD (NP_002102, 81 a.a. ~ 190 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AVAEEPLHRPKKELSATKKDRVNHCLTICENIVAQSVRNSPEFQKLLGIAMELFLLCSDDAESDVRMVADECLNKVIKALMDSNLPRLQLELYKEIKKNGAPRSLRAALW
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable