Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1410104
Sigma-Aldrich
Anti-GLRX3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ11864, GLRX4, GRX3, GRX4, PICOT, TXNL2, TXNL3, bA500G10.4
100 μG
403.00 CHF
403.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
403.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
403.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.4 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GLRX3(10539)
Immunogène
GLRX3 (NP_006532.2, 1 a.a. ~ 335 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAGAAEAAVAAVEEVGSAGQFEELLRLKAKSLLVVHFWAPWAPQCAQMNEVMAELAKELPQVSFVKLEAEGVPEVSEKYEISSVPTFLFFKNSQKIDRLDGAHAPELTKKVQRHASSGSFLPSANEHLKEDLNLRLKKLTHAAPCMLFMKGTPQEPRCGFSKQMVEILHKHNIQFSSFDIFSDEEVRQGLKAYSSWPTYPQLYVSGELIGGLDIIKELEASEELDTICPKAPKLEERLKVLTNKASVMLFMKGNKQEAKCGFSKQILEILNSTGVEYETFDILEDEEVRQGLKAYSNWPTYPQLYVKGELVGGLDIVKELKENGELLPILRGEN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable