Principaux documents
SAB1409982
Sigma-Aldrich
Anti-WDR20 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DMR, FLJ33659, MGC33177, MGC33183
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 62.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WDR20(91833)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a WD repeat-containing protein. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the full-length nature of some variants has not been defined. (provided by RefSeq)
Immunogène
WDR20 (AAH28387.1, 1 a.a. ~ 569 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATEGGGKEMNEIKTQFTTREGLYKLLPHSEYSRPNRVPFNSQGSNPVRVSFVNLNDQSGNGDRLCFNVGRELYFYIYKGVRKAADLSKPIDKRIYKGTQPTCHDFNHLTATAESVSLLVGFSAGQVQLIDPIKKETSKLFNEERLIDKSRVTCVKWVHGSESLFLVAHSSGNMYLYNVEHTCGTTAPHYQLLKQGESFAVHTCKSKSTRNPLLKWTVGEGALNEFAFSPDGKFLACVSQDGFLRVFNFDSVELHGTMKSYFGGLLCVCWSPDGKYIVTGGEDDLVTVWSFVDCRVIARGHGHKSWVSVVAFDPYTTSVEEGDPMEFSGSDEDFQDLLHFGRDRANSTQSRLSKRNSTDSRPVSVTYRFGSVGQDTQLCLWDLTEDILFPHQPLSRARTHTNVMNATSPPAGSNGNSVTTPGNSVPPPLPRSNSLPHSAVSNAGSKSSVMDGAIASGVSKFATLSLHDRKERHHEKDHKRNHSMGHISSKSSDKLNLVTKTKTDPAKTLGTPLCPRMEDVPLLEPLICKKIAHERLTVLIFLEDCIVTACQEGFICTWGRPGKVVSFNP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable