Principaux documents
SAB1409160
Sigma-Aldrich
Anti-ABT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
hABT1
50 μG
356.00 CHF
356.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
50 μG
356.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
356.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 31.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABT1(29777)
Description générale
Basal transcription of genes by RNA polymerase II requires the interaction of TATA-binding protein (TBP) with the core region of class II promoters. Studies in mouse suggest that the protein encoded by this gene likely activates basal transcription from class II promoters by interaction with TBP and the class II promoter DNA. (provided by RefSeq)
Immunogène
ABT1 (NP_037507.1, 1 a.a. ~ 272 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAEESEKAATEQEPLEGTEQTLDAEEEQEESEEAACGSKKRVVPGIVYLGHIPPRFRPLHVRNLLSAYGEVGRVFFQAEDRFVRRKKKAAAAAGGKKRSYTKDYTEGWVEFRDKRIAKRVAASLHNTPMGARRRSPFRYDLWNLKYLHRFTWSHLSEHLAFERQVRRQRLRAEVAQAKRETDFYLQSVERGQRFLAADGDPARPDGSWTFAQRPTEQELRARKAARPGGRERARLATAQDKARSNKGLLARIFGAPPPSESMEGPSLVRDS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable