SAB1408814
Monoclonal Anti-STMN2 antibody produced in mouse
clone 3E4, ascites fluid, solution
Synonyme(s) :
SCG10, SCGN10, SGC10
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E4, monoclonal
Forme
solution
Poids mol.
antigen 35.64 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STMN2(11075)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MAKTAMAYKEKMKELSMLSLICSCFYPEPRNINIYTYDDMEVKQINKRASGQAFELILKPPSPISEAPRTLASPKKKDLSLEEIQKKLEA
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable