Principaux documents
SAB1408734
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TOPORS antibody produced in mouse
clone 5G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
LUN, P53BP3, RP31, TP53BPL
50 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
50 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.62 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TOPORS(10210)
Immunogène
TOPORS (NP_005793, 98 a.a. ~ 205 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPDSKCPICLDRFDNVSYLDRCLHKFCFRCVQEWSKNKAECPLCKQPFDSIFHSVRAEDDFKEYVLRPSYNGSFVTPDRRFRYRTTLTRERNASVYSPSGPVNRRTTT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable