Principaux documents
SAB1408060
Sigma-Aldrich
Anti-PMFBP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp434G131, FLJ40146
50 μG
356.00 CHF
356.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
50 μG
356.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
356.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~119 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PMFBP1(83449)
Immunogène
PMFBP1 (AAH28423.1, 1 a.a. ~ 1022 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKDEAGERDREVSSLNSKLLSLQLDIKNLHDVCKRQRKTLQDNQLCMEEAMNSSHDKKQAQALAFEESEVEFGSSKQCHLRQLQQLKKKLLVLQQELEFHTEELQTSYYSLRQYQSILEKQTSDLVLLHHHCKLKEDEVILYEEEMGNHNENTGEKLHLAQEQLALAGDKIASLERSLNLYRDKYQSSLSNIELLECQVKMLQGELGGIMGQEPENKGDHSKVRIYTSPCMIQEHQETQKRLSEVWQKVSQQDDLIQELRNKLACSNALVLEREKALIKLQADFASCTATHRYPPSSSEECEDIKKILKHLQEQKDSQCLHVEEYQNLVKDLRVELEAVSEQKRNIMKDMMKLELDLHGLREETSAHIERKDKDITILQCRLQELQLEFTETQKLTLKKDKFLQEKDEMLQELEKKLTQVQNSLLKKEKELEKQQCMATELEMTVKEAKQDKSKEAECKALQAEVQKLKNSLEEAKQQERLAGEAPAAQQAAQCKEEAALAGCHLEDTQRKLQKGLLLDKQKADTIQELQRELQMLQKESSMAEKEQTSNRKRVEELSLELSEALRKLENSDKEKRQLQKTVAEQDMKMNDMLDRIKHQHREQGSIKCKLEEDLQEATKLLEDKREQLKKSKEHEKLMEGELEALRQEFKKKDKTLKENSRKLEEENENLRAELQCCSTQLESSLNKYNTSQQVIQDLNKEIALQKESLMSLQAQLDKALQKEKHYLQTTITKEAYDALSRKSAACQDDLTQALEKLNHVTSETKSLQQSLTQTQEKKAQLEEEIIAYEERMKKLNTELRKLRGFHQESELEVHAFDKKLEEMSCQVLQWQKQHQNDLKMLAAKEEQLREFQEEMAALKENLLEDDKEPCCLPQWSVPKDTCRLYRGNDQIMTNLEQWAKQQKVANEKLGNQLREQVKYIAKLSGEKDHLHSVMVHLQQENKKLKKEIEEKKMKAENTRLCTKALGPSRTESTQREKVCGTLGWKGLPQDMGQRMDLTKYIGMPHCPGTSAIGQKNKCDFFL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable