SAB1407707
Anti-ACOT13 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HT012, MGC4961, PNAS-27
356.00 CHF
About This Item
356.00 CHF
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~15 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACOT13(55856)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTSMTQSLREVIKAMTKARNFERVLGKITLVSAAPGKVICEMKVEEEHTNAIGTLHGGLTATLVDNISTMALLCTERGAPGVSVDMNITYMSPAKLGEDIVITAHVLKQGKTLAFTSVDLTNKATGKLIAQGRHTKHLGN
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable