Principaux documents
SAB1407337
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF777 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KIAA1285
50 μG
356.00 CHF
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
356.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~59.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF777(27153)
Immunogène
ZNF777 (AAH23985.2, 1 a.a. ~ 518 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRGNYESLVSMDYAISKPDLMSQMERGERPTMQEQEDSEEGETPTDPSAAHDGIVIKIEVQTNDEGSESLETPEPLMGQVEEHGFQDSELGDPCGEQPDLDMQEPENTLEESTEGSSEFSELKQMLVQQRNCTEGIVIKTEEQDEEEEEEEEDELPQHLQSLGQLSGRYEASMYQTPLPGEMSPEGEESPPPLQLGNPTVKRLAPSVHGERHLSENRGASSQQQRNRRGERPFTCMECGKSFRLKINLIIHQRNHIKEGPYECAECEISFRHKQQLTLHQRIHRVRGGCVSPERGPTFNPKHALKPRPKSPSSGSGGGGPKPYKCPECDSSFSHKSSLTKHQITHTGERPYTCPECKKSFRLHISLVIHQRVHAGKHEVSFICSLCGKSFSRPSHLLRHQRTHTGERPFKCPECEKSFSEKSKLTNHCRVHSRERPHACPECGKSFIRKHHLLEHRRIHTGERPYHCAECGKRFTQKHHLLEHQRAHTGERPYPCTHCAKCFRYKQSLKYHLRTHTGE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable