Principaux documents
SAB1407172
Sigma-Aldrich
Anti-WAPAL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FOE, KIAA0261, WAPL
50 μG
356.00 CHF
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
356.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~45.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WAPAL(23063)
Immunogène
WAPAL (ENSP00000263070, 1 a.a. ~ 402 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLDRASLDLMIRLLELEQDASSAKLLNEKDMNKIKEKIRRLCETVHNKHLDLENITTGHLAMETLLSLTSKRAGDWFKEELRLLGGLDHIVDKVKECVDHLSRDEDEEKLVASLWGAERCLRVLESVTVHNPENQSYLIAYKDSQLIVSSAKALQHCEELIQQYNRAEDSICLADSKPLPHQNVTNHVGKAVEDCMRAIIGVLLNLTNDNEWGSTKTGEQDGLIGTALNCVLQVPKYLPQEQRFDIRVLLFLERERAAQLAESKTDELIKDAPTTQHDKSGEWQETSGEIQWVSTEKTDGTEEKHKKEEEDEELDLNKALQHAGKHMEDCIVASYTALLLGCLCQESPINVTTVREYLPEGDFSIMTEMLKKFLSFMNLTCAVGTTGQKSISRVIEYLEHC
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable