Principaux documents
SAB1405401
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB43 antibody produced in mouse
clone 4C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ISY1, MGC90481, RAB11B, RAB41
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.89 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB43(339122)
Immunogène
RAB43 (NP_940892, 113 a.a. ~ 210 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IEDVRKYAGSNIVQLLIGNKSDLSELREVSLAEAQSLAEHYDILCAIETSAKDSSNVEEAFLRVATELIMRHGGPLFSEKSPDHIQLNSKDIGEGWGC
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable