Principaux documents
SAB1405342
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLITL2 antibody produced in mouse
clone 4G7, ascites fluid
Synonyme(s) :
SLITL2
200 μL
474.00 CHF
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
200 μL
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G7, monoclonal
Poids mol.
antigen ~31.83 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VASN(114990)
Immunogène
VASN (NP_612449, 298 a.a. ~ 349 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NPFNCVCPLSWFGPWVRESHVTLASPEETRCHFPPKNAGRLLLELDYADFGC
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable