SAB1404662
Monoclonal Anti-PSTPIP1 antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CD2BP1, CD2BP1L, CD2BP1S, H-PIP, PAPAS, PSTPIP
473.00 CHF
About This Item
473.00 CHF
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~71.87 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PSTPIP1(9051)
Description générale
Immunogène
Sequence
MMPQLQFKDAFWCRDFTAHTGYEVLLQRLLDGRKMCKDMEELLRQRAQAEERYGKELVQIARKAGGQTEINSLRASFDSLKQQMENVGSSHIQLALTLREELRSLEEFRERQKEQRKKYEAVMDRVQKSKLSLYKKAMESKKTYEQKCRDADDAEQAFERISANGHQKQVEKSQNKARQCKDSATEAERVYRQSIAQLEKVRAEWEQEHRTTCEAFQLQEFDRLTILRNALWVHSNQLSMQCVKDDELYEEVRLTLEGCSIDADIDSFIQAKSTGTEPPAPVPYQNYYDREVTPLTSSPGIQPSCGMIKRFSGLLHGSPKTTSLAASAASTETLTPTPERNEGVYTAIAVQEIQGNPASPAQEYRALYDYTAQNPDELDLSAGDILEVILEGEDGWWTVERNGQRGFVPGSYLEKL
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable