SAB1404661
Monoclonal Anti-BAZ1B, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5E9, ascites fluid
Synonyme(s) :
WBSCR10, WBSCR9, WSTF
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E9, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BAZ1B(9031)
Description générale
Immunogène
Sequence
MDFQTVQNKCSCGSYRSVQEFLTDMKQVFTNAEVYNCRGSHVLSCMVKTEQCLVALLHKHLPGHPYVRRKRKKFPDRLAEDEGDSEPEAVGQSRGRRQKK
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable