Principaux documents
SAB1404216
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLD1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 10H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10H2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLD1(5337)
Description générale
Phosphatidylcholine (PC)-specific phospholipases D (PLDs; EC 3.1.4.4) catalyze the hydrolysis of PC to produce phosphatidic acid and choline. A range of agonists acting through G protein-coupled receptors and receptor tyrosine kinases stimulate this hydrolysis. PC-specific PLD activity has been implicated in numerous cellular pathways, including signal transduction, membrane trafficking, and the regulation of mitosis (Hammond et al., 1995 [PubMed 8530346]).[supplied by OMIM
Immunogène
PLD1 (NP_002653, 965 a.a. ~ 1074 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GYLDDPSEDIQDPVSDKFFKEVWVSTAARNATIYDKVFRCLPNDEVHNLIQLRDFINKPVLAKEDPIRAEEELKKIRGFLVQFPFYFLSEESLLPSVGTKEAIVPMEVWT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable