SAB1404087
Monoclonal Anti-MSX1 antibody produced in mouse
clone 1D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HOX7, HYD1
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.02 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSX1(4487)
Description générale
Immunogène
Sequence
NRRAKAKRLQEAELEKLKMAAKPMLPPAAFGLSFPLGGPAAVAAAAGASLYGASGPFQRAALPVAPVGLYTAHVGYSMYHLT
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable