Principaux documents
SAB1403708
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSTF2 antibody produced in mouse
clone 4E3-3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CstF-64
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E3-3C9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~89.58 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSTF2(1478)
Description générale
This gene encodes a nuclear protein with an RRM (RNA recognition motif) domain. The protein is a member of the cleavage stimulation factor (CSTF) complex that is involved in the 3′ end cleavage and polyadenylation of pre-mRNAs. Specifically, this protein binds GU-rich elements within the 3′-untranslated region of mRNAs. (provided by RefSeq)
Immunogène
CSTF2 (AAH17712, 1 a.a. ~ 577 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAGLTVRDPAVDRSLRSVFVGNIPYEATEGQLKDIFSEVGPVVSFRLVYDRETGKPKGYGFCEYQDQETALNAMRNLNGREFSGRALRVDNAASEKNKEELKSLGTGAPVIESPYGETISPEDAPESISKAVASLPPEQMFELMKQMKLCVQNSPQEARNMLLQNPQLAYALLQAQVVMRIVDPEIALKILHRQTNIPTLIAGNPQPVHGAGPGSGSNVSMNQQNPQAPQAQSLGGMHVNGAPPLMQASMQGGVPAPGQMPAAVTGPGPGSLAPGGGMQAQVGMPGSGPVSMERGQVPMQDPRAAMQRGSLPANVPTPRGLLGDAPNDPRGGTLLSVTGEVEPRGYLGPPHQGPPMHHVPGHESRGPPPHELRGGPLPEPRPLMAEPRGPMLDQRGPPLDGRGGRDPRGIDARGMEARAMEARGLDARGLEARAMEARAMEARAMEARAMEARAMEVRGMEARGMDTRGPVPGPRGPIPSGMQGPSPINMGAVVPQGSRQVPVMQGTGMQGASIQGGSQPGGFSPGQNQVTPQDHEKAALIMQVLQLTADQIAMLPPEQRQSILILKEQIQKSTGAP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable