SAB1403551
Monoclonal Anti-SLC25A6 antibody produced in mouse
clone 4B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AAC3, ANT3, ANT3Y, MGC17525
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34.36 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC25A6(293)
Description générale
Immunogène
Sequence
DFARTRLAADVGKSGTEREFRGLGDCLVKITKSDGIRGLYQGFSVSVQGIIIYRAAYFGVYDTAKGMLPDPKNTH
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable