SAB1403477
Monoclonal Anti-NKX2-3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CSX3, NK2.3, NKX2.3, NKX2C, NKX4-3
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~32.27 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NKX2-3(159296)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MMLPSPVTSTPFSVKDILNLEQQHQHFHGAHLQADLEHHFHSAPCMLAAAEGTQFS
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable