Principaux documents
SAB1403343
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DMRTB1 antibody produced in mouse
clone 5E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~47.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DMRTB1(63948)
Immunogène
DMRTB1 (AAH29566.1, 1 a.a. ~ 189 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPSLAGPPFGAEAAGSGYPGPLDLRRPMRTVPGPLFTDFVRPLNINPDRALGPEYPGGSSMHPYCPFPLGYLDAPPGVPLQQGFRHVSRSQYQGGGLVSEPGGDFQPSYYLPPPPPPLPPLPPLPPQPQFLPPGYLSALHFLPPPPPPPPPSSFSLTVLFDTDKENTDDQDAEVLSGEPSQPSSQEQSD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable