SAB1403212
Monoclonal Anti-TSP50 antibody produced in mouse
clone 2D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSP50(29122)
Immunogène
Sequence
QELKYSNYVRPICLPGTDYVLKDHSRCTVTGWGLSKADGMWPQFRTIQEKEVIILNNKECDNFYHNFTKIPTLVQIIKSQMMCAEDTHREKFCYELTGEP
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable