Principaux documents
SAB1403111
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDAP1 antibody produced in mouse
clone 3B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HASPP28, PAP, PAP1
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~46.02 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDAP1(11333)
Immunogène
PDAP1 (AAH00684, 1 a.a. ~ 181 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPKGGRKGGHKGRARQYTSPEEIDAQLQAEKQKAREEEEQKEGGDGAAGDPKKEKKSLDSDESEDEEDDYQQKRKGVEGLIDIENPNRVAQTTKKVTQLDLDGPKELSRREREEIEKQKAKERYMKMHLAGKTEQAKADLARLAIIRKQREEAARKKEEERKAKDDATLSGKRMQSLSLNK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable